Principaux documents
L266507
4-((E)-{[{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H28Cl2N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
611.487
Numéro MDL:
Autres remarques