Key Documents
L264563
4-(2-((4-CHLOROANILINO)(OXO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19Cl2N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.342
Numéro MDL:
Autres remarques