Principaux documents
L261866
2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-3-METHYLBUTANOIC ACID DIHYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H17NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.284
Numéro MDL:
Autres remarques