Principaux documents
L260274
4-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-1-(2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHYL)PYRIMIDIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18BrFN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.282
Numéro MDL:
Autres remarques