Principaux documents
L259195
1,7,7-TRIMETHYL-3-((1-NAPHTHYLAMINO)METHYLENE)BICYCLO(2.2.1)HEPTAN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.424
Numéro MDL:
Autres remarques