Principaux documents
L258830
7-CHLORO-3-(2,4-DICHLOROBENZYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H9Cl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.611
Numéro MDL:
Autres remarques