Documents
L258741
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H26ClN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
568.102
Numéro MDL:
Autres remarques