L257281
5-(2-CHLOROPHENYL)-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15ClN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.872
Numéro MDL:
Autres remarques