Principaux documents
L256633
2,8-DIMETHYL-3-(2-METHYLPHENYL)-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.364
Numéro MDL:
Autres remarques