Documents
L255599
N-(4-(((((1-OXIDO-4-THIOMORPHOLINYL)AMINO)CARBONYL)AMINO)SULFONYL)PH)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18N4O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.44
Numéro MDL:
Autres remarques