Principaux documents
L255068
5-CHLORO-N'-(5-CHLORO-2-METHOXYBENZOYL)-2-METHOXY-N'-METHYLBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.234
Numéro MDL:
Autres remarques