Documents
L254428
4-METHYL-N-(1-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)-2-(3-NITROPHENYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.419
Numéro MDL:
Autres remarques