Key Documents
L254169
ET 3-AC-6-ME-4-(3-NITRO-PH)-2-THIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.395
Numéro MDL:
Autres remarques