Key Documents
L254045
N-(2-(4-CHLOROPHENYL)-1-(((3-PYRIDINYLMETHYL)AMINO)CARBONYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.861
Numéro MDL:
Autres remarques