Principaux documents
L251003
1-(4-FLUOROPHENYL)-3-((4-FLUOROPHENYL)SULFONYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12F2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.322
Numéro MDL:
Autres remarques