L249394
8-(BENZYL(ME)AMINO)-7-(3-CHLORO-2-BUTENYL)-3-ME-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20ClN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.845
Numéro MDL:
Autres remarques