L245275
2-((2,4-DICHLOROBENZYL)THIO)-3-(4-METHYLPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16Cl2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.356
Numéro MDL:
Autres remarques