Principaux documents
L244783
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.53
Numéro MDL:
Autres remarques