Principaux documents
L244562
2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20FN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.511
Numéro MDL:
Autres remarques