Documents
L244279
4-({[3-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}METHYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.593
Numéro MDL:
Autres remarques