Documents
L243299
2-((4-METHYLBENZYL)THIO)-3-(4-METHYLPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.493
Numéro MDL:
Autres remarques