Principaux documents
L243108
2-{[4-(4-BROMOPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20BrN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.416
Numéro MDL:
Autres remarques