Documents
L242691
2-[(2-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-3-(4-METHOXYPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21ClN2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.028
Numéro MDL:
Autres remarques