Principaux documents
L241547
N'-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)CYCLOHEXANECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.322
Numéro MDL:
Autres remarques