L240192
4-CL-N-(4-((2-(3-PH-2-PROPENYLIDENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18ClN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.924
Numéro MDL:
Autres remarques