Documents
L239119
4-(2-((2,3-DICHLOROANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-FLUOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H14Cl2FN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.279
Numéro MDL:
Autres remarques