Principaux documents
L238422
2-ETHOXY-4-(2-(PHENYLSULFONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18Cl2N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.369
Numéro MDL:
Autres remarques