Principaux documents
L235482
4-(2-((CYCLOHEXYLAMINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21Cl2N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.39
Numéro MDL:
Autres remarques