Principaux documents
L234141
2-METHOXY-4-(2-((4-METHOXYPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21BrN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.349
Numéro MDL:
Autres remarques