Principaux documents
L231592
5-(2-METHOXYPHENYL)-4-((3-PHENOXYBENZYLIDENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.478
Numéro MDL:
Autres remarques