L229628
4-({(E)-[3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(3-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.95
Numéro MDL:
Autres remarques