Documents
L226378
N-(2-METHOXYDIBENZO[B,D]FURAN-3-YL)-2-{[3-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H27N3O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
597.717
Numéro MDL:
Autres remarques