Principaux documents
L225908
2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18BrCl2N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
595.368
Numéro MDL:
Autres remarques