Documents
L225304
3-AMINO-N-(4-METHYLPHENYL)-6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-CYCLOHEPTA[B]THIENO[3,2-E]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.474
Numéro MDL:
Autres remarques