Documents
L224758
3-AMINO-N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[B]THIENO[3,2-E]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.47
Numéro MDL:
Autres remarques