Principaux documents
L224588
2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)-6-(2-THIENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDIN-3-YLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14F3N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.443
Numéro MDL:
Autres remarques