L224480
3-AMINO-N-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-6-PHENYL-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18F3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.479
Numéro MDL:
Autres remarques