Principaux documents
L224405
3-AMINO-N,N-DIETHYL-6-PH-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18F3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.434
Numéro MDL:
Autres remarques