Principaux documents
L223107
2-AMINO-1-(4-BROMO-2-FLUOROPHENYL)-4-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22BrFN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.372
Numéro MDL:
Autres remarques