L222011
2-AMINO-4-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-7,7-DIMETHYL-5-OXO-1-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H22F3N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.479
Numéro MDL:
Autres remarques