Documents
L221694
4-(2-AMINO-3-CYANO-4-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-1(4H)-QUINOLINYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H24N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.547
Numéro MDL:
Autres remarques