L221228
2-AMINO-4-(5-TERT-BUTYL-2-THIENYL)-5-OXO-1-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24F3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.549
Numéro MDL:
Produits recommandés