L220825
2-AMINO-7,7-DIMETHYL-4-(3-METHYL-2-THIENYL)-1-(3-NITROPHENYL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.521
Numéro MDL:
Autres remarques