Documents
L215864
7-[(2E)-3-CHLORO-2-BUTENYL]-8-[(3-HYDROXYPROPYL)AMINO]-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20ClN5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.8
Numéro MDL:
Autres remarques