Principaux documents
L215287
8-{(2E)-2-[1-(4-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE]HYDRAZINO}-1,3-DIMETHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.547
Numéro MDL:
Autres remarques