Principaux documents
L215104
NICOTINALDEHYDE [3-METHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19N7O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.454
Numéro MDL:
Autres remarques