Principaux documents
L215082
2-CHLOROBENZALDEHYDE [3-METHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19ClN6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.911
Numéro MDL:
Autres remarques