Principaux documents
L214043
8-(1-AZEPANYL)-3-METHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H25N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.488
Numéro MDL:
Autres remarques