Principaux documents
L214019
8-[4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINYL]-3-METHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H26N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.502
Numéro MDL:
Autres remarques