Principaux documents
L213292
2,4-DICHLORO-N-{2-[((2E)-2-{1-[3-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PHENYL]ETHYLIDENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17Cl2N7O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.344
Numéro MDL:
Autres remarques